2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G
PC5464-5G
PC5464-1G
PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA
373
EUR
APOSPC5464-10G
APOSPC5464-5G
APOSPC5464-1G
APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236219 CAS-Nummer: 127842-55-1 |