2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonyl chloride, 3-(Chlorocarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC5468-5G
APOSPC5468-5GEA 219 EUR
APOSPC5468-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Molecular Weight: 223,58 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02091398
CAS-Nummer: 261635-98-7
UN: 1760
ADR: 8,III