2,2-Difluoro-5-(hydroxymethyl)-1,3-benzodioxole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)methanol, (2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methanol
PC5472-1G
APOSPC5472-1GEA
62.5
EUR
APOSPC5472-1G
2,2-Difluoro-5-(hydroxymethyl)-1,3-benzodioxole
2,2-Difluoro-5-(hydroxymethyl)-1,3-benzodioxole
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202699 CAS-Nummer: 72768-97-9 |