3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5474-1G
APOSPC5474-1GEA
0
EUR
APOSPC5474-1G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660204 CAS-Nummer: 886498-99-3 |