2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5476-1G
APOSPC5476-1GEA 0 EUR
APOSPC5476-1G
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 220…223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243729
CAS-Nummer: 116548-03-9