5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
PC5489-100G
APOSPC5489-100GEA 63.8 EUR
APOSPC5489-100G
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol 98%
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Molecular Weight: 237 g/mol
Siedepunkt: 78…79 °C/20mmHg
Dichte: 1.74 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236212
CAS-Nummer: 33070-32-5