5-Bromo-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile > 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5498-500MG
APOSPC5498-500MGEA
102
EUR
APOSPC5498-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile > 95%
5-Bromo-2-hydroxy-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₈H₄BrF₃N₂O Molecular Weight: 281,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11501053 CAS-Nummer: 1092352-76-5 |