{4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl}methanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5501-500MG
APOSPC5501-500MGEA 473 EUR
APOSPC5501-500MG
{4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl}methanol
{4-[3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]phenyl}methanol
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Schmelzpunkt: 85…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501048
CAS-Nummer: 1092352-38-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR