2,4-Difluorpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5506-25G
APOSPC5506-25GEA 81.2 EUR
APOSPC5506-25G
2,4-Difluorpyridin 98%
2,4-Difluoropyridine
Formel: C₅H₃F₂N
Molecular Weight: 115.08 g/mol
Siedepunkt: 107 °C/760mmHg
Dichte: 1.26 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114162
CAS-Nummer: 34941-90-7
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR