2-Bromotetrafluoropropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5515-1G
APOSPC5515-1GEA 319 EUR
APOSPC5515-1G
2-Bromotetrafluoropropionic acid 97%
2-Bromotetrafluoropropionic acid
Formel: C₃HBrF₄O₂
Siedepunkt: 60 °C/22mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183518
CAS-Nummer: 13859-31-9
UN: 3265
ADR: 8,III