Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5517-1G
PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA
90.5
EUR
APOSPC5517-1G
APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formel:
C₅H₅F₃O₂ Siedepunkt: 104…105 °C Dichte: 1,262 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 22,8 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00068659 CAS-Nummer: 382-90-1 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...