Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5517-1G PC5517-5G
APOSPC5517-1GEA 90.5 EUR
APOSPC5517-1G APOSPC5517-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Methyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formel: C₅H₅F₃O₂
Siedepunkt: 104…105 °C
Dichte: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 22,8 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00068659
CAS-Nummer: 382-90-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR