Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
Lieferant: Apollo Scientific
PC5527-100G
APOSPC5527-100GEA
0
EUR
APOSPC5527-100G
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid
Siedepunkt:
55 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1,42 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23704319 CAS-Nummer: 185045-85-6 |