3,3,4,4,4-Pentafluor-1-butanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5529-1G
APOSPC5529-1GEA
29
EUR
APOSPC5529-1G
3,3,4,4,4-Pentafluor-1-butanol 97%
3,3,4,4,4-Pentafluor-1-butanol
Formel:
C₄H₅F₅O Molecular Weight: 164,08 g/mol Siedepunkt: 110…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424479 CAS-Nummer: 54949-74-5 EINECS: 259-405-8 UN: 1987 ADR: 3,III |