1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-2-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethan-1-ol

PC5535-1G
APOSPC5535-1GEA 147 EUR
APOSPC5535-1G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₃FO
Molecular Weight: 168,208 g/mol
Siedepunkt: 105 °C ( 15 mm Hg)
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082699
CAS-Nummer: 2928-17-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR