3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5547-1G PC5547-25G PC5547-5G
APOSPC5547-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5547-1G APOSPC5547-25G APOSPC5547-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClFO₃S
Schmelzpunkt: 77…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091380
CAS-Nummer: 67475-55-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR