Pentafluorbenzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, Brommethylpentafluorbenzol, α-Brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluol, (Brommethyl)pentafluorbenzol

PC5550-100G
APOSPC5550-100GEA 497 EUR
APOSPC5550-100G
Pentafluorbenzylbromid 98%
Pentafluorbenzylbromid
Formel: (C₆F₅)CH₂Br
Molecular Weight: 260,99 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,728 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000299
CAS-Nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR