Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5557E-5G
APOSPC5557E-5GEA 0 EUR
APOSPC5557E-5G
Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate 98%
Pentafluorobenzyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₄H₉F₅O₃S
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06248628
CAS-Nummer: 32974-36-0