1,1,3,3,3-Pentafluorpropylmethylether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1,1,3,3,3-pentafluoropropyl ether
PC5571-1G
APOSPC5571-1GEA
23.2
EUR
APOSPC5571-1G
1,1,3,3,3-Pentafluorpropylmethylether 97%
1,1,3,3,3-Pentafluorpropylmethylether
Formel:
C₄H₅F₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
886762-12-5 UN: 3271 ADR: 3,III |