1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5573-1G
PC5573-500MG
APOSPC5573-1GEA
0
EUR
APOSPC5573-1G
APOSPC5573-500MG
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperidine-4-carboxamide
Formel:
C₁₁H₁₃F₃N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03237056 CAS-Nummer: 465514-29-8 |