5H-Perfluoro-3,4-bis(trifluoromethyl)hexa-2,4-diene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5579-1G
APOSPC5579-1GEA
379
EUR
APOSPC5579-1G
5H-Perfluoro-3,4-bis(trifluoromethyl)hexa-2,4-diene 98%
5H-Perfluoro-3,4-bis(trifluoromethyl)hexa-2,4-diene
Formel:
C₈HF₁₃ Siedepunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06248650 CAS-Nummer: 104047-06-5 |