5-(Difluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC55850-1G
APOSPC55850-1GEA
1010
EUR
APOSPC55850-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₇H₅F₂NO |
MDL:
MFCD18256105 CAS-Nummer: 1211583-76-4 |