Z-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 92%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5593-5G
APOSPC5593-5GEA 176 EUR
APOSPC5593-5G
Z-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene 92%
Z-1-Methoxy-3,3,3-trifluoropropene
Formel: C₄H₅F₃O
Molecular Weight: 126,08 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,1567 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038317
CAS-Nummer: 26885-67-6
UN: 1993
ADR: 3,III