5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC56003-1G
PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA
905
EUR
APOSPC56003-1G
APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Formel:
C₉H₅BrFNO₃ Molecular Weight: 274.043 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28897200 CAS-Nummer: 1980053-79-9 |