1,1,3,3-Tetrafluoropropane (HFC-254fa) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5601-5G
APOSPC5601-5GEA
634
EUR
APOSPC5601-5G
1,1,3,3-Tetrafluoropropane (HFC-254fa) 97%
1,1,3,3-Tetrafluoropropane (HFC-254fa)
Formel:
C₃H₄F₄ Molecular Weight: 116,057 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784205 CAS-Nummer: 66794-30-7 |