3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-oxazole
PC56013-100MG
PC56013-250MG
APOSPC56013-100MGEA
377
EUR
APOSPC56013-100MG
APOSPC56013-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)isoxazole
Formel:
C₄HBrF₃NO Molecular Weight: 215.956 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660139 CAS-Nummer: 933673-61-1 |