N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5603-1G
APOSPC5603-1GEA 0 EUR
APOSPC5603-1G
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin 97%
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperazin
Formel: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052613
CAS-Nummer: 58315-38-1
UN: 3259
ADR: 8,III