Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56035-1G PC56035-5G PC56035-25G
APOSPC56035-1GEA 0 EUR
APOSPC56035-1G APOSPC56035-5G APOSPC56035-25G
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Methyl 3-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoate
Formel: C₉H₉FO₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143295
CAS-Nummer: 1215074-49-9