5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
PC56047-250MG
APOSPC56047-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC56047-250MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
5-Bromo-3-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₃ Molecular Weight: 286.003 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30746953 CAS-Nummer: 2092867-77-9 |