1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56077-1G
PC56077-250MG
APOSPC56077-1GEA
0
EUR
APOSPC56077-1G
APOSPC56077-250MG
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene 98%
1-(1,1-Difluoroethyl)-2-fluorobenzene
Formel:
C₈H₇F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845814 CAS-Nummer: 1138445-14-3 |