5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
PC5608-1G
APOSPC5608-1GEA 87 EUR
APOSPC5608-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Formel: C₇H₅F₃O₃
Molecular Weight: 194,108 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275563
CAS-Nummer: 17515-74-1
UN: 3261
ADR: 8,III