6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluoroquinoline-2-carbaldehyde
PC56081-250MG
APOSPC56081-250MGEA 219 EUR
APOSPC56081-250MG
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde 97%
6-Fluoroquinoline-2-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆FNO
Molecular Weight: 175,162 g/mol
Siedepunkt: 318 °C
Schmelzpunkt: 113…120 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06751849
CAS-Nummer: 260430-93-1