2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56085-1G
PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA
0
EUR
APOSPC56085-1G
APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₄F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18395392 CAS-Nummer: 1261442-19-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |