1-(3,3,3-Trifluoropropyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56127-1G
APOSPC56127-1GEA
815
EUR
APOSPC56127-1G
1-(3,3,3-Trifluoropropyl)piperazine
1-(3,3,3-Trifluoropropyl)piperazine
Formel:
C₇H₁₃F₃N₂ Molecular Weight: 182,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16769787 CAS-Nummer: 399580-61-1 |