4-(2-Fluorophenyl)thiazol-2-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1,3-thiazole
PC5615-1G
APOSPC5615-1GEA
58
EUR
APOSPC5615-1G
4-(2-Fluorophenyl)thiazol-2-ylamine
4-(2-Fluorophenyl)thiazol-2-ylamine
Formel:
C₉H₇FN₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02664014 CAS-Nummer: 145029-82-9 |