2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56173-1G
PC56173-250MG
APOSPC56173-1GEA
1210
EUR
APOSPC56173-1G
APOSPC56173-250MG
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 97%
2-Bromo-4-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Formel:
C₇H₂BrF₄I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31568566 CAS-Nummer: 2227272-51-5 |