(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine, (1R)-1-(2,4-difluorophenyl)ethanamine
PC56178-1G
APOSPC56178-1GEA
144
EUR
APOSPC56178-1G
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
(R)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06761833 CAS-Nummer: 791098-84-5 |