(S)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine, (S)-1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC56179-250MG
APOSPC56179-250MGEA
183
EUR
APOSPC56179-250MG
(S)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine 97%
(S)-1-(2, 4-Difluorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06761834 CAS-Nummer: 845252-02-0 |