2-Chloro-4-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC56186-250MG
APOSPC56186-250MGEA
255
EUR
APOSPC56186-250MG
2-Chloro-4-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
2-Chloro-4-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₃ClF₃I Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12827841 CAS-Nummer: 1206599-46-3 UN: 3265 ADR: 8,III |