3'-(Trifluormethyl)-2-phenylacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5621-5G
APOSPC5621-5GEA 205 EUR
APOSPC5621-5G
3'-(Trifluormethyl)-2-phenylacetanilid
3'-(Trifluormethyl)-2-phenylacetanilid
Formel: C₁₅H₁₂F₃NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043457
CAS-Nummer: 1939-21-5