5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC56210-1G
PC56210-250MG
APOSPC56210-1GEA
346
EUR
APOSPC56210-1G
APOSPC56210-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21333068 CAS-Nummer: 672948-65-1 |