Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylene-3-(trifluoromethyl)butanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56222-250MG
APOSPC56222-250MGEA 1030 EUR
APOSPC56222-250MG
Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylene-3-(trifluoromethyl)butanoate 95%
Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-2-methylene-3-(trifluoromethyl)butanoate
Formel: C₈H₈F₆O₃
Molecular Weight: 266.138 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28137304
CAS-Nummer: 152251-75-7