1-Bromo-5-chloro-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-5-chloro-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PC56223-1G
APOSPC56223-1GEA
87
EUR
APOSPC56223-1G
1-Bromo-5-chloro-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
1-Bromo-5-chloro-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Formel:
C₅H₄BrClF₆ Molecular Weight: 293,433 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28901029 CAS-Nummer: 1980045-73-5 |