1-(Perfluoropentyl)pentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-Undecafluorodecane
PC56224-1G
APOSPC56224-1GEA
139
EUR
APOSPC56224-1G
1-(Perfluoropentyl)pentane 97%
1-(Perfluoropentyl)pentane
Formel:
C₁₀H₁₁F₁₁ Molecular Weight: 340,177 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28135712 CAS-Nummer: 1287702-46-8 |