2-[(4-Bromophenoxy)methyl]-1,1,3,3,3-pentafluoro-1-propene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-[3,3-difluoro-2-(trifluoromethyl)prop-2-enoxy]benzene
PC56228-1G
APOSPC56228-1GEA
174
EUR
APOSPC56228-1G
2-[(4-Bromophenoxy)methyl]-1,1,3,3,3-pentafluoro-1-propene
2-[(4-Bromophenoxy)methyl]-1,1,3,3,3-pentafluoro-1-propene
Formel:
C₁₀H₆BrF₅O Molecular Weight: 317,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334477 CAS-Nummer: 1980085-16-2 |