1-Bromo-4-[1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-enoxy]benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-[1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-enoxy]benzene
PC56229-1G
APOSPC56229-1GEA
87
EUR
APOSPC56229-1G
1-Bromo-4-[1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-enoxy]benzene
1-Bromo-4-[1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-enoxy]benzene
Formel:
C₉H₅BrF₄O Molecular Weight: 285,033 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054318 CAS-Nummer: 1824865-81-7 |