1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 212 EUR
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Formel: C₄HF₉O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31580163
CAS-Nummer: 40891-98-3