1-Bromo-4-{[(Z)-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en-1-yl]oxy}benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-4-[(Z)-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-enoxy]benzene
PC56231-1G
APOSPC56231-1GEA
72.5
EUR
APOSPC56231-1G
1-Bromo-4-{[(Z)-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en-1-yl]oxy}benzene
1-Bromo-4-{[(Z)-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-en-1-yl]oxy}benzene
Formel:
C₉H₅BrF₄O Molecular Weight: 285,033 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28137307 CAS-Nummer: 1824879-04-0 |