4,4,5,5-Tetrachloro-2,2-difluoro-1,3-dioxolane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4,5,5-Tetrachloro-2,2-difluoro-1,3-dioxolane
PC56232-1G
APOSPC56232-1GEA
323
EUR
APOSPC56232-1G
4,4,5,5-Tetrachloro-2,2-difluoro-1,3-dioxolane
4,4,5,5-Tetrachloro-2,2-difluoro-1,3-dioxolane
Formel:
C₃Cl₄F₂O₂ Molecular Weight: 247,84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28054322 CAS-Nummer: 87075-01-2 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |