2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56241-1G
APOSPC56241-1GEA
134
EUR
APOSPC56241-1G
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene 98%
2-Bromo-4-fluoro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₄O Molecular Weight: 258.996 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847187 CAS-Nummer: 866633-25-2 |